Learn More
Hoefer™ Accesorios para el secador de gel Easy Breeze™: Película
Código de producto. 10418254
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Marco estándar del sistema de secado de gel de aire SE 1200 Easy Breeze™
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10418254 Marco estándar del sistema de secado de gel de aire SE 1200 Easy Breeze™ paquete de 50
1 options
Código de producto. 10418254 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE1202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso con el sistema de secado de geles SE 1200 Easy Breeze
Película de secado de geles
  • Para la fotografía o la fluorografía, el celofán transparente garantiza una fotografía o exposición sin distorsión
  • Para la autorradiografía, el uso de una lámina Mylar™ en lugar de una lámina de celofán permite que el Mylar se pueda retirar fácilmente después del secado para una máxima emisión beta
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Marco estándar del sistema de secado de gel de aire SE 1200 Easy Breeze™
Tipo Hoja de celofán porosa