Learn More
- Home
- Products
- Equipo y accesorios de electroforesis en gel
- Equipo de electroforesis en gel
- Accesorios y recambios para sistemas de electroforesis
- Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Código de producto. 11579713
Change view
Click to view available options
Tipo:
Parte posterior del peine ajustable
Peine
Peine Preparativo
Peine estándar
N.° de pocillos:
1 Preparación, 1 referencia
1 Preparación, 2 referencia
10
12
15
20
28
N/A
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
N/A
Volumen del pocillo (métrico):
11,5 μl/mm
112 μl/mm
12,4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
N/A
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
25 product options available for selection
| Código de producto. | Tipo | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11579713 | Peine | 12 | 0,1 cm | 7,7 μl/mm | cada uno |
| 12084867 | Peine | 1 Preparación, 2 referencia | 0,15 cm | 171 μl/mm | cada uno |
| 12014707 | Peine | 1 Preparación, 2 referencia | 0,07 cm | 85 μl/mm | cada uno |
| 12074807 | Peine Preparativo | 1 Preparación, 2 referencia | 0,1 cm | 112 μl/mm | cada uno |
| 12004877 | Peine estándar | 20 | 0,07 cm | 3,1 μl/mm | cada uno |
| 10192982 | Peine estándar | 15 | 0,15 cm | 8,6 μl/mm | cada uno |
| 12069807 | Peine estándar | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | cada uno |
| 10660036 | Peine estándar | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm | cada uno |
| 12054647 | Peine estándar | 15 | 0,07 cm | 4,3 μl/mm | cada uno |
| 12074717 | Peine estándar | 10 | 0,07 cm | 6,2 μl/mm | cada uno |
| 11955348 | Peine estándar | 12 | 0,15 cm | 11,5 μl/mm | cada uno |
| 11945348 | Peine estándar | 12 | 0,07 cm | 5,8 μl/mm | cada uno |
| 10341135 | Peine estándar | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | 1 PCS |
| 12064757 | Peine estándar | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm | cada uno |
| 12089857 | Parte posterior del peine ajustable | N/A | N/A | N/A | cada uno |
| 10783847 | Parte posterior del peine ajustable | N/A | N/A | N/A | cada uno |
| 12069817 | Peine | 1 Preparación, 1 referencia | 0,07 cm | 90 μl/mm | cada uno |
| 12014747 | Peine | 1 Preparación, 1 referencia | 0,15 cm | 183 μl/mm | cada uno |
| 11569723 | Peine | 28 | 0,1 cm | 2,7 μl/mm | cada uno |
| 12014807 | Peine | 1 Preparación, 1 referencia | 0,1 cm | 120 μl/mm | cada uno |
| 12074757 | Peine | 28 | 0,07 cm | 2,1 μl/mm | cada uno |
| 12079807 | Peine | 28 | 0,15 cm | 4,1 μl/mm | cada uno |
| 11539723 | Peine | 20 | 0,1 cm | 4,1 μl/mm | cada uno |
| 12054867 | Peine | 15 | 0,1 cm | 5,7 μl/mm | cada uno |
| 10142892 | Peine | 10 | 0,1 cm | 8,3 μl/mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
11579713
Proveedor
Hoefer™
N.º de proveedor
SE511121.0
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ligero
- Prácticamente irrompible
- Vienen adheridos a una parte posterior estándar que produce profundidades máximas de pocillo de 25 mm, excepto los peines preparativos de 28 pocillos que producen profundidades de pocillo de 15 mm
- Parte posterior del peine ajustable (disponible por separado, a continuación) convierte los peines de 25 mm de profundidad a 10 o 15 mm de profundidad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400 |
| Tipo | Peine |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| N.° de pocillos | 12 |
| Grosor (imperial) | 0,03 in |
| Grosor (métrico) | 0,1 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 7,7 μl/mm |
| Anchura (métrico) | 0,76 cm |
| Fondo (imperial) | 0,98 in |
| Fondo (métrico) | 2,5 cm |