Learn More
Hoefer™ Módulo de inmunotransferencia para unidad de electroforesis vertical MiniVE
Description
Includes
Módulo Blot, Tres de 0,25 in (6 mm) de espesor Dacron™ esponjas, 25 hojas de papel secante
- La MiniVE admite hasta dos módulos de inmunotransferencia simultáneamente
- Se pueden transferir cuatro geles en 45 minutos con solo 300 ml de tampón.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| El dispositivo tiene | Gel prefabricado de 10 x 10.5 cm o 10 x 8 cm |
| Tipo | Módulo blot |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | Módulo de inmunotransferencia, 25 láminas de papel de transferencia, cuatro esponjas Dacron™ de 6mm de grosor |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Volumen del tampón (imperial) | 10,14 oz |
| Volumen del tampón (métrico) | 300 ml |
| Longitud del gel (imperial) | 4,13 pulg. (10,50 cm), 3,14 pulg. (7,98 cm) |
| Show More |