Learn More
Harvard Biosci/Harvard Apparat™ Cubierta de aluminio/silicona Hoefer™
Código de producto. 11935368
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de gel:
330 x 440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de gel Tamaño de la unidad
11935368 330 x 440 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11935368 Proveedor Harvard Biosci/Harvard Apparat™ N.º de proveedor GD2000230V
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
  • El usuario puede configurar temporizadores independientes para calor y vacío. El termostato es ajustable de 40 °C a 80 °C, ±2 °C - temperaturas que vaporizan el agua pero no queman los geles
  • Seca geles de acrilamida y agarosa de hasta 330 mm x 440 mm en tan solo 30 minutos.
  • La placa de aluminio pesada proporciona una distribución uniforme del calor y del vacío debajo del gel.
  • Una hoja de cubierta de silicona transparente permite al usuario ver el gel durante el secado
  • La silenciosa bomba de diafragma sin aceite mantiene el vacío bajo necesario para un secado rápido del gel. No requiere aceite y atrapa geles secos de forma rápida, uniforme y segura, utilizando un método de vacío de calor seco.
Especificaciones
Tamaño de gel 330 x 440 mm
Incluye Bomba de diafragma sin aceite
Intervalo de temperatura (métrico) 40 °C a 80 °C