Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis vertical refrigerada por aire
Descripción
Includes
Cámara de tampón inferior y soporte de colado sobre base de nivelación; cámara de tampón superior; tapa con cables; dos placas de vidrio de 18 x 16 cm; dos conjuntos de abrazadera de 16 cm; dos levas; junta de gel.
Esta unidad refrigerada por aire y de bajo coste es ideal para laboratorios de estudiantes y para laboratorios que requieren muchas unidades. También hace asequible la necesidad de procesar geles en diferentes condiciones cuando el control de temperatura no es crucial.
- Unidad de gel de losa vertical más resistente
- Procesa un gel de 18 x 16 cm o dos a la vez con el accesorio Club Sandwich Kit
- Sin problemas para configurar y funcionar; seguro para operar
- Las piezas moldeadas con precisión encajan fácilmente
- El montaje de sándwiches de gel tarda dos minutos
- Los sándwiches sellan sin fugas sin usar cinta o grasa en el soporte de colado integrado
- La tapa de seguridad especialmente diseñada evita el contacto accidental con el tampón
- La robusta construcción moldeada por inyección permite que la unidad dure mucho tiempo
- Las placas, abrazaderas, espaciadores y peines son intercambiables con los accesorios SE600
- La función Club Sandwich ahorra espacio y dinero; con la placa divisora especial, procesa dos geles de 18 x 16cm a la vez
- Los peines y espaciadores se venden por separado
- Tamaño de la placa: 18 x 16 cm
- Separadores: 0,75, 1,0 y 1,5mm
- Ajustes de máxima potencia: 500 V, 60 mA, 20 W
- Dimensiones: 28 x 24 x 13 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | Cámara de tampón inferior/soporte de colado sobre base de nivelación con cables de alta tensión; cámara de tampón superior; tapa de seguridad con electrodos; placas de vidrio; conjuntos de abrazadera; levas; junta ranurada para cámara de tampón superior; nivel de burbuja; junta laminada para soporte de colado; plantilla de alineación Spacer Mate; herramienta de separación de placa Wonder Wedge; junta de gel. |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
| Volumen del tampón (imperial) | 3,66 oz |
| Volumen del tampón (métrico) | 700 ml |
| Anchura (imperial) | 9,44 in |
| Anchura del gel (imperial) | 7,08 in |
| Mostrar más |