Learn More
MedChemExpress Hoechst S 769121
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : ≥ 6 mg/mL (10.05 mM) |
| Peso molecular | 596.96 g/mol |
| CAS | 74681-68-8 |
| Sinónimo | Nuclear yellow |