Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 trihydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 46 mg/mL (81.86 mM) ∣ H2O : ≥ 5.6 mg/mL (9.97 mM) |
| Peso molecular | 561.93 g/mol |
| CAS | 875756-97-1 |
| Sinónimo | bisBenzimide H 33342 trihydrochloride ∣ HOE 33342 trihydrochloride |