Learn More
Tocris Bioscience™ Hoechst 33342
Descripción
Cell permeable fluorescent DNA stain; binds minor groove of AT-rich regions. Used to quantify DNA in viable cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hoechst 33342 |
| CAS | 875756-97-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C27H31Cl3N6O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 561.93 |
| Forma física | Solid |
| Color | Yellow |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 561.94 |