Learn More
Invitrogen™ Reactivo Hoechst 33342 Ready Flow™
Código de producto. 15932344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 ensayos
Tamaño de la unidad:
120 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15932344 120 ensayos 120 tests
1 options
Código de producto. 15932344 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37165
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El reactivo Hoechst 33342 Ready Flow™ es una tinción de color brillante y fácil de usar para el análisis del ciclo celular en un citómetro de flujo.
Este colorante emite fluorescencia azul cuando se une a ADN bicatenario con una emisión máxima a 461 nm.
• Estable a temperatura ambiente.
• Formato cómodo y listo para su uso sin necesidad de diluir, pesar o pipetear.
• Permeable a las células y eficaz en la coloración de células fijas y vivas para el ciclo celular.
El reactivo Hoechst 33342 Ready Flow es un colorante de ADN fluorescente azul permeable a las células para el análisis del ciclo celular. Añada 2 gotas del cuentagotas directamente a 1 x 106 células, incube y analice.
El reactivo Hoechst 33342 se une preferentemente a las regiones adenina-timina de ADN bicatenario. Este colorante se une a los surcos menores del ADN y muestra espectros de emisión de fluorescencia que dependen de la relación de pares entre el colorante y la base. El reactivo Hoechst 33342 Ready Flow se excita con la luz UV y tiene una emisión máxima a 460 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento Dos frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente.
Intervalo de longitud de onda de excitación 361/497
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Cantidad 120 ensayos
Línea de productos Ready Flow
Tipo de producto Reactivo
Sub Cellular Localization Nucleus