Learn More
MedChemExpress Hoechst 33342 analog 2 trihydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 20 mg/mL (30.31 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 4 mg/mL (6.06 mM; Need ultrasonic) |
| Peso molecular | 659.78 g/mol |
| CAS | 155815-98-8 |