Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride
Código de producto. 16442717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442717 50 mg 50 miligramos
16426806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16442717 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15558A50mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Hoechst 33258 trihydrochloride is a fluorescent dyes, which can be used as a cell dye for DNA.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : ≥ 72.85 mg/mL (136.45 mM)
Peso molecular 533.88 g/mol
CAS 23491-45-4
Sinónimo bisBenzimide H 33258 trihydrochloride ∣ H 33258 trihydrochloride