Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 5
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (72.68 mM; Need ultrasonic) |
| Peso molecular | 458.56 g/mol |
| CAS | 23491-55-6 |