Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 51 mg/mL (99.88 mM) |
| Peso molecular | 510.59 g/mol |
| CAS | 258843-62-8 |