Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Peso molecular | 422.52 g/mol |
| CAS | 23491-54-5 |