Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (98.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Peso molecular | 424.5 g/mol |
| CAS | 23491-44-3 |
| Sinónimo | bisBenzimide H 33258 ∣ H 33258 |