Learn More
MedChemExpress HOE-S 785026
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 37 mg/mL (87.16 mM) |
| Peso molecular | 424.5 g/mol |
| CAS | 132869-83-1 |
| Sinónimo | meta-Hoechst |