Learn More
MedChemExpress HOE 32021
Código de producto. 16486806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486806 100 mg 100 miligramos
16486628 10 mg 10 miligramos
16429197 5 mg 5 miligramos
16412727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486806 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15562
MedChemExpress Hoechst stains are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Specifikationer
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (114.02 mM; Need ultrasonic)
Peso molecular 438.52 g/mol
CAS 23623-06-5
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.