Learn More
MedChemExpress HOE 32020
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 69 mg/mL (155.78 mM) |
| Peso molecular | 442.94 g/mol |
| CAS | 23554-99-6 |