missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HO-1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17815952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17815952 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17815952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5142955

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:128,000.

Heme oxygenase (HO) is a microsomal enzyme that catalyzes the oxidation of heme to the antioxidant molecules, biliverdin and carbon monoxide. HO consists of two homologous isozymes, an inducible HO-1 and a constitutively expressed HO-2. HO-1 is induced by a wide variety of stimuli including conditions of oxidative stress, inflammatory agents, transforming growth factor beta and heat shock. The increase in expression of HO-1 is thought to be a cellular defense mechanism against oxidative stress since elevated HO could eventually generate more bilirubin, an anti-oxidant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HO-1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HMOX1
N.º de referencia del gen P09601
Alias de gen bK286B10; D8Wsu38e; heat shock protein 32; heat shock protein, 32-kD; heme orygenase 1; heme oxygenase; heme oxygenase (decycling) 1; heme oxygenase (decyclizing) 1; heme oxygenase 1; heme oxygenase-1; Hemox; hemoxygenase; Heox; HEOXG; Hmox; Hmox1; HMOX1D; HO; Ho1; HO-1; Hsp32; P32 protein
Símbolos de los genes HMOX1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-NKVQDSAPVETPRGK.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3162
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.