Learn More
Invitrogen™ hnRNP M Polyclonal Antibody

Descripción
Positive test controls include: BT-474, HL-60, Mouse thymus, Rat liver. The target is usually found in the following locations: Nucleus, nucleolus. Immunogen sequence: GFGLERMAAP IDRVGQTIER MGSGVERMGP AIERMGLSME RMVPAGMGAG LERMGPVMDR MATGLERMGA NNLERMGLER MGANSLERMG LERMGANSLE RMGPAMGPAL GAGIERMGLA MGGGGGASFD RAIEMERGNF GGSFAGSFGG AGGHAPGVAR KACQIFVRNL PFDFTWKMLK DKFNECGHVL YADIKMENGK SKGCGVVKFE SPEVAERACR MMNGMKLSGR EIDVRIDRNA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | hnRNP M |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.56 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | HNRNPM |
| N.º de referencia del gen | P52272, Q62826, Q9D0E1 |
| Alias de gen | 2610023M21Rik; AA409009; CEA receptor; CEAR; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M; heterogenous nuclear ribonucleoprotein M4; hnRNA-binding protein M4; hnRNP M; HNRNPM; HNRNPM4; Hnrpm; Hnrpm4; HTGR1; LOW QUALITY PROTEIN: heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M; M4 protein; mKIAA4193; N-acetylglucosamine receptor 1; NAGR1 |
| Símbolos de los genes | HNRNPM |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.