missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HNF4G Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15302411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15302411 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15302411 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA533840

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Bovine, Bat, Pig (100%).

HNF4G is a transcription factor. It has a lower transcription activation potential than HNF4-alpha.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HNF4G
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica HNF4G
N.º de referencia del gen Q14541
Alias de gen hepatocyte nuclear factor 4 gamma; hepatocyte nuclear factor 4, gamma; hepatocyte nuclear factor 4-gamma; HNF4 gamma; HNF-4 gamma; HNF4-beta; Hnf4g; Hnf4gamma; HNF-4-gamma; NR2A2; NR2A3; Nuclear receptor subfamily 2 group A member 2
Símbolos de los genes HNF4G
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 17 amino acid peptide from ligand-binding domain of human HNF4G.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110260272, 3174, 404168
Especies diana Human, Monkey, Bovine, Pig, Bat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.