missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HNF4A Monoclonal Antibody (K9218)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15610241
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15610241 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15610241 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA1199

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-199 detects HNF4a in human, mouse and rat samples.

Hepatocyte nuclear factor 4 alpha (HNF4 alpha) is an orphan nuclear receptor. HNF4a is expressed in the liver, kidney, intestine, and pancreas. Mutation of HNF4a in humans has been associated with maturity-onset diabetes of the young type 1 (MODY1). HNF4 binds to DNA as an exclusive homodimer. The HNF4a gene is alternatively spliced and may generate up to nine different isoforms, HNF4a1 through HNF4a9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HNF4A
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon K9218
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación Physiological saline with 0.1% sodium azide
génica HNF4A
N.º de referencia del gen P22449, P41235, P49698
Alias de gen alpha transcription factor 4; FLJ39654; FRTS4; hepatic nuclear factor 4 alpha; hepatic nuclear factor 4, alpha; hepatocyte nuclear factor 4 alpha; hepatocyte nuclear factor 4, alpha; hepatocyte nuclear factor 4-alpha; HNF4; Hnf-4; HNF4 alpha; Hnf4a; HNF4a7; HNF4a8; HNF4a9; Hnf4alpha; HNF-4-alpha; HNF4-alpha; HNF4alpha10; HNF4alpha10/11/12; HNF4alpha11; HNF4alpha12; MODY; MODY1; NR2A1; NR2A21; Nuclear receptor 2A1; nuclear receptor subfamily 2 group A member 1; TCF; TCF14; TCF-14; Transcription factor 14; transcription factor HNF-4
Símbolos de los genes HNF4A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Baculovirus-expressed recombinant human HNF4 alpha (aa 3-49).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15378, 25735, 3172
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.