Learn More
HMSPP, TRC
Código de producto. 30401755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401755 25 mg -
30407483 10 mg 10 miligramos
30406196 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH11502025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 572912-13-1
Fórmula molecular C11 H14 O6 S
Peso molecular (g/mol) 274.2903
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-α,α-dimethyl-5-[(methylsulfonyl)oxy], HMSPP
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxi-5-metilsulfoniloxifenil)-2-metilpropanoico ácido
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1cc(OS(=O)(=O)C)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethofumesate metabolite NC 20645
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O6S/c1-11(2,10(13)14)8-6-7(4-5-9(8)12)17-18(3,15)16/h4-6,12H,1-3H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0511
Porcentaje de pureza >95%