Learn More
HMR 1556, MedChemExpress
Código de producto. 16456787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16456787 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16456787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1063695mg
MedChemExpress HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
HMR 1556, a chromanol derivative, is a potent IKs blocker with IC50s of 10.5 nM and 34 nM in canine and guinea pig left ventricular myocytes, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HMR 1556
CAS 223749-46-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24F3NO5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (243.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(N([C@H]1C2=CC(OCCCC(F)(F)F)=CC=C2OC(C)(C)[C@@H]1O)C)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 411.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.44
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation