Learn More
HMN-154, MedChemExpress
Código de producto. 16486487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486487 5 mg 5 miligramos
16484826 100 mg 100 miligramos
16470147 50 mg 50 miligramos
16443768 10 mg 10 miligramos
16420989 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103001
MedChemExpress HMN-154 is a novel benzenesulfonamide anticancer compound; inhibits KB and colon38 cells with IC50 values of 0.0026 and 0.003 μg/mL, respectively.
HMN-154 is a novel benzenesulfonamide anticancer compound
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HMN-154
CAS 173528-92-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18N2O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 15 mg/mL (40.94 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C=C1)(NC2=CC=CC=C2/C=C/C3=CC=NC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 366.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.43
Porcentaje de pureza 97.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death