Learn More
HMBS Monoclonal Antibody (OTI1F1), TrueMAB™, OriGene
Beschreibung
HMBS Monoclonal antibody specifically detects HMBS in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | HMBS |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI1F1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | Hmbs |
| N.º de referencia del gen | P08397 |
| Alias de gen | alternative name: porphobilinogen deaminase; HEM3; hemC; HMBS; Hydroxymethylbilane synthase; PBG D; PBGD; PBG-D; PORC; Porphobilinogen deaminase; porphyria, acute; Chester type; pre-uroporphyrinogen synthase; similar to Porphobilinogen deaminase (Hydroxymethylbilane synthase) (HMBS) (Pre-uroporphyrinogen synthase) (PBG-D); T25658; Ups; uroporphyrinogen I synthase; uroporphyrinogen I synthetase; URO-S; Uros1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?