Learn More
Epredia™ Accesorios para micrótomos de hojas de cuchilla vibratorias HM 650V
Código de producto. 10434150 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Pegamento de cianoacrilato
Portahojas para micrótomo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10434150 Pegamento de cianoacrilato cada uno
12883123 Portahojas para micrótomo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10434150 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 350220
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Bandeja de tampones estándar
  • Mantiene las plataformas en su lugar mediante un imán
  • Rellene la bandeja con todo tipo de soluciones y tampones acuosos.
Elemento refrigerador para solución tampón
  • Utilícelo prerrefrigerado en la bandeja de tampones estándar para refrigerar el tejido.
  • Utilícelo congelado junto con la solución de tampón para evitar que se infle la solución de tampón congelada.
Aumentador de gran campo de visión
  • Aumento de 2,5X
  • Mover, oscilar y desplazar para una posición de visualización óptima
  • Incluye adaptador e iluminación
StemiScope™ con óptica y montura
  • Oculares: 10X
  • Lente suplementaria: 0,63X
  • Rango de aumento del zoom: 4,1 a 31,5X
  • Adaptador de microscopio para vista angulada de la muestra
  • Vista horizontal y mecanismo de oscilación y desplazamiento vertical
Guía de luz de cuello de cisne
  • Haz de fibra de 3,5 mm
  • Guía de luz de cuello de cisne: 50 mm de largo
  • Guía de luz flexible: 750 mm de largo
  • Alta intensidad lumínica
  • Incluye adaptador para KL200 (760317)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pegamento de cianoacrilato