Learn More
Epredia™ Accesorios para micrótomos deslizantes HM 430, HM 450 y 440 E
Código de producto. 12053049 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Accesorios para micrótomos deslizantes
Bandeja de residuos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12053049 Accesorios para micrótomos deslizantes cada uno
12043049 Accesorios para micrótomos deslizantes cada uno
12003059 Bandeja de residuos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12053049 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 440410
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Mantenga los micrótomos deslizantes Epredia™ HM 430 y HM 450 con los accesorios para micrótomos deslizantes Epredia™ HM 430, HM 450 y 440 E.
Bandeja de tampones estándar
  • Mantiene las plataformas en su lugar mediante un imán
  • Rellene la bandeja con todo tipo de soluciones y tampones acuosos.
  • Elemento refrigerador para solución tampón
  • Utilícelo prerrefrigerado en la bandeja de tampones estándar para refrigerar el tejido.
  • Utilícelo congelado junto con la solución de tampón para evitar que se infle la solución de tampón congelada.
  • Aumentador de gran campo de visión
  • Aumento de 2,5X
  • Mover, oscilar y desplazar para una posición de visualización óptima
  • Incluye adaptador e iluminación
  • StemiScope™ con sistema óptico y soporte
  • Lentes: 10X
  • Lentes complementarias: 0.63X
  • Intervalo de aumento: 4.1 a 31.5X
  • Adaptador de microscopio para vista angulada de la muestra
  • Vista horizontal y mecanismo de oscilación y desplazamiento vertical
  • Guía de luz de cuello de cisne
  • Haz de fibra de 3,5 mm
  • Guía de luz de cuello de cisne: 50 mm de longitud
  • Guía de luz flexible: 750 mm de longitud
  • Alta intensidad lumínica
  • Incluye adaptador para KL200 (760317)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de producto Accesorios para micrótomos deslizantes
    Para utilizar con (equipo) Micrótomos deslizantes Epredia HM 430 y HM 450