Learn More
Cole-Parmer™ Calentador de extracción multiposición serie HM-200
Descripción
- El exclusivo flujo de aire ventilado garantiza que el estuche permanezca ''frío al tacto''.
- Calienta tus soluciones simultáneamente en cada posición.
- La construcción robusta permite el funcionamiento continuo de los mantos según lo requieren las pruebas de extracción de rutina.
- Regular el calor en estos mantos de extracción multiposición es sencillo utilizando los controles electrónicos de estado sólido incorporados.
- Las unidades aceptan matraces de fondo redondo de entre 100 y 1000 ml.
- Seleccione un calentador de extracción dependiendo del tamaño de su matraz.
- Los calentadores de extracción cuentan con un calentador independiente por manto, lo que permite calentar líquidos con diferentes puntos de ebullición uno al lado del otro.
- Cada calentador tiene su propio dial de control y luz indicadora de encendido/apagado, y puede alcanzar una temperatura máxima del elemento de 450 °C (842 °F).
- El panel de control está separado de forma segura de los elementos calefactores por un espacio de aire bien ventilado.
- Un elemento calefactor de cuarzo está alojado en un cartucho aislado térmicamente para facilitar su reemplazo, lo que prolonga la vida útil del calentador.
- Las superficies de aluminio recubiertas de polvo y la cubierta superior de polipropileno garantizan una buena resistencia química y una fácil limpieza.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Capacidad | 100 ml (3,38 onzas) |
| Diseñar | Carcasa de polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Fondo (imperial) | 10,25 in |
| Fondo (métrico) | 26 cm |
| Para utilizar con | Matraces (3 x 100 mL) |
| Altura (imperial) | 3,5 in |
| Altura (métrico) | 8,9 cm |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |