Learn More
Cole-Parmer™ Calentador de extracción multiposición serie HM-200
Código de producto. 10249004
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
6 × 100 ml
Para utilizar con:
Matraces (3 x 100 mL)
Matraces (3 x 1000 mL)
Matraces (3 x 250 mL)
Matraces (6 x 250 mL)
Matraces (6 x 500 mL)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con unitSize
10249004 500 ml Matraces (6 x 500 mL) cada uno
11592684 100 ml Matraces (3 x 100 mL) 1 PCS
11502694 250 ml Matraces (3 x 250 mL) cada uno
11512694 1000 ml Matraces (3 x 1000 mL) cada uno
11522694 6 × 100 ml - 1 PCS
10247524 250 ml Matraces (6 x 250 mL) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10249004 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0307631
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El calentador de extracción multiposición de la serie HM-200 permite calentar líquidos con diferentes puntos de ebullición uno al lado del otro.
  • El exclusivo flujo de aire ventilado garantiza que el estuche permanezca ''frío al tacto''.
  • Calienta tus soluciones simultáneamente en cada posición.
  • La construcción robusta permite el funcionamiento continuo de los mantos según lo requieren las pruebas de extracción de rutina.
  • Regular el calor en estos mantos de extracción multiposición es sencillo utilizando los controles electrónicos de estado sólido incorporados.
  • Las unidades aceptan matraces de fondo redondo de entre 100 y 1000 ml.
  • Seleccione un calentador de extracción dependiendo del tamaño de su matraz.
  • Los calentadores de extracción cuentan con un calentador independiente por manto, lo que permite calentar líquidos con diferentes puntos de ebullición uno al lado del otro.
  • Cada calentador tiene su propio dial de control y luz indicadora de encendido/apagado, y puede alcanzar una temperatura máxima del elemento de 450 °C (842 °F).
  • El panel de control está separado de forma segura de los elementos calefactores por un espacio de aire bien ventilado.
  • Un elemento calefactor de cuarzo está alojado en un cartucho aislado térmicamente para facilitar su reemplazo, lo que prolonga la vida útil del calentador.
  • Las superficies de aluminio recubiertas de polvo y la cubierta superior de polipropileno garantizan una buena resistencia química y una fácil limpieza.
Certifications
CE
Garantía
Un año para piezas y mano de obra
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad 500 ml (16,9 onzas)
Diseñar Carcasa de polipropileno
Capacidad (métrico) 500 ml
Fondo (imperial) 10,25 in
Fondo (métrico) 26 cm
Para utilizar con Matraces (6 x 500 mL)
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 8,9 cm
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz, 1200 W (enchufe de Reino Unido y UE)
Modelo EME60500/CEB
Vataje 1200 W
Peso con embalaje (métrico) 13,6 kg
Peso (métrico) 10,1 kg
Anchura (imperial) 47,2 in
Anchura (métrico) 119,8cm
Tipo de producto Manta calefactora
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de hasta 450 °C
Amperaje 5,2 A
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Para utilizar con (aplicación) Soluciones de calefacción