Learn More
HLY78, MedChemExpress
Código de producto. 16475058
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475058 10 mg 10 miligramos
16417787 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475058 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY122816
MedChemExpress HLY78 is an activator of the Wnt/β-catenin signaling pathway, which targets the DIX domain of Axin and potentiates the Axin-LRP6 association to promote Wnt signaling transduction.
HLY78 is an activator of the Wnt/β-catenin signaling pathway, which targets the DIX domain of Axin and potentiates the Axin-LRP6 association to promote Wnt signaling transduction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HLY78
CAS 854847-61-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 26 mg/mL (97.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC1=CC=CC2=C1N(CC3=CC4=C(C=C32)OCO4)C
Peso molecular (g/mol) 267.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death