Learn More
HLM006474, MedChemExpress
Código de producto. 16493147
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493147 50 mg 50 miligramos
16477136 100 mg 100 miligramos
16419657 5 mg 5 miligramos
16407118 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16493147
Marca: Medchem Express HY16667
MedChemExpress HLM006474 is a pan E2F inhibitor, which inhibits E2F4 DNA-binding with an IC50 of 29.8 μM in A375 cells.
HLM006474 is a pan E2F inhibitor, which inhibits E2F4 DNA-binding with an IC50 of 29.8 μM in A375 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HLM006474
CAS 353519-63-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N3O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (62.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=NC(C)=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C(C=C4C)=CC=C4OCC
Peso molecular (g/mol) 399.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.48
Porcentaje de pureza 98.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death