Learn More
HLCL-61 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499446 50 mg 50 miligramos
16492748 10 mg 10 miligramos
16482516 25 mg 25 miligramos
16414216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100025A
MedChemExpress HLCL-61 hydrochloride is a first-in-class inhibitor of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5).
HLCL-61 hydrochloride is a first-in-class inhibitor of protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HLCL-61 hydrochloride
CAS 1158279-20-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN2O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (131.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES [H]Cl.COC1=CC=CC=C1CNCC2=CC3=C(C=C2)N(CC)C4=C3C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 380.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.91
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death