Learn More
HJC0350, MedChemExpress
Código de producto. 16456886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456886 100 mg 100 miligramos
16439307 5 mg 5 miligramos
16426758 10 mg 10 miligramos
16422837 50 mg 50 miligramos
16421196 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16456886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15702
MedChemExpress HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HJC0350
CAS 885434-70-8
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19NO2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (120.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C(C)=CC(C)=C1)(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O
Peso molecular (g/mol) 277.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.38
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death