Learn More
Tocris Bioscience™ HJC 0350
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001559 10 mg 10 miligramos
30001579 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001559 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4844/10
Selective Epac2 inhibitor
Selective Epac2 inhibitor (IC50 = 0.3 μM). Displays no effect on Epac1. Blocks stimulation of the Epac2-FL FRET sensor in HEK293 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885434-70-8
Fórmula molecular C15H19NO2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPAC Inhibitors
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.38
Pureza >98%
Peso molecular 277.382