Learn More
HJB97, MedChemExpress
Descripción
HJB97 is a high-affinity BET inhibitor with Kis of 0.9 nM (BRD2 BD1), 0.27 nM (BRD2 BD2), 0.18 nM (BRD3 BD1), 0.21 nM (BRD3 BD2), 0.5 nM (BRD4 BD1), 1.0 nM (BRD4 BD2), respectively. HJB97 is employed for the design of potential PROTAC BET degrader and has antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HJB97 |
| CAS | 2093391-24-1 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H28N8O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 30 mg/mL (59.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NC |
| Peso molecular (g/mol) | 500.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.55 |
| Mostrar más |