Learn More
HJ 961-2018, HJ 1026-2019 Mezcla de pesticidas 497 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alanycarb∣Aldicarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Dioxacarb∣Ethiofencarb∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| CAS | 83130-01-2, 116-06-3, 22781-23-3, 63-25-2, 1563-66-2, 6988-21-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Alanycarb∣Aldicarb∣Bendiocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Dioxacarb∣Ethiofencarb∣Fenobucarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pirimicarb∣Promecarb∣Propoxur |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Alanycarb 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Bendiocarb 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Dioxacarb 100 μg/mL∣Ethiofencarb 100 μg/mL∣Fenobucarb 100 μg/mL∣Isoprocarb 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pirimicarb 100 μg/mL∣Promecarb 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL |