Learn More
HJ 961-2018, HJ 1026-2019 Mezcla de estándares internos 498 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320288 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320288 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000498ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 362049-56-7, 1398109-07-3
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Metanol