Learn More
HJ 921-2017 Mezcla de plaguicidas organoclorados 109 100 μg/ml en tolueno:n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315364 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315364 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000109TH
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Mirex∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
CAS 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3
Nombres de analitos o componentes 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Mirex∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix n-Hexane/Toluene
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4'-DDD 100 μg/mL∣2,4'-DDE 100 μg/mL∣2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-Endosulfan 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 100 μg/mL∣cis-Nonachlor 100 μg/mL∣delta-HCH 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Mirex 100 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 100 μg/mL∣trans-Nonachlor 100 μg/mL