Learn More
Mezcla de PCB HJ 902-2017, HJ 903-2017 160 100 μg/mL en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322848 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322848 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000160IO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 32598-13-3, 37680-73-2, 32598-14-4, 74472-37-0, 31508-00-6, 65510-44-3
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Isooctane