Learn More
HJ 835-2017, HJ 912-2017 Mezcla de sustitutos de plaguicidas organoclorados 129 1000 μg/ml en acetona:n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate |
| CAS | 877-09-8, 1770-80-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone/n-Hexane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 1000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 1000 μg/mL |