Learn More
HJ 834-2017, HJ 951-2018 VOC& Mezcla de sustitutos de SVOC 156 1000 μg/mL en Acetona:Diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromophenol∣2-Fluorobiphenyl∣2-Fluorophenol∣Nitrobenzene D5∣Phenol D6∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 118-79-6, 321-60-8, 367-12-4, 4165-60-0, 13127-88-3, 1718-51-0 |
| Disolvente o matriz | Acetona/Diclorometano |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,6-Tribromophenol 1000 μg/mL∣2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣2-Fluorophenol 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Phenol D6 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL |