Learn More
HJ 827-2017 Mezcla de estándares internos de plaguicidas de carbamato 177 25-100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3 |
| CAS | 362049-56-7, 1007459-98-4, 1581694-94-1, 1398109-07-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbaryl-d7∣Carbofuran-d3∣Methiocarb D3 (N-methyl D3)∣Methomyl D3 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Methiocarb D3 (N-methyl D3) 25 μg/mL∣Carbaryl-d7 100 μg/mL∣Carbofuran-d3 100 μg/mL∣Methomyl D3 100 μg/mL |