Learn More
HJ 822-2017 Mezcla de COV etiquetada 139 500-2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323507 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323507 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000139ME
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene D4∣Phenanthrene D10
CAS 2199-69-1, 1517-22-2
Disolvente o matriz Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phenanthrene D10 500 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL