Learn More
Mezcla estándar interna de SVOC HJ 805-2016 sin 1,4-diclorobenceno D4 4000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene-d8∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Disolvente o matriz | Dichloromethane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 4000 μg/mL∣Chrysene D12 4000 μg/mL∣Naphthalene-d8 4000 μg/mL∣Perylene D12 4000 μg/mL∣Phenanthrene D10 4000 μg/mL |