Learn More
HJ 753-2015 Mezcla de pesticidas piretroides 153 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Fenpropathrin∣Allethrin∣Bifenthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Tetramethrin |
| CAS | 39515-41-8, 584-79-2, 82657-04-3, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (±)-Fenpropathrin∣Allethrin∣Bifenthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Tetramethrin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (±)-Fenpropathrin 100 μg/mL∣Allethrin 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL∣Tetramethrin 100 μg/mL |