Learn More
HJ 716-2014 Mezcla de COV 491 1000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrobenzene D5∣Quintozene |
| CAS | 4165-60-0, 82-68-8 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣Quintozene 1000 μg/mL |