Learn More
HJ 715-2014 Mezcla de estándares internos de PCB 106 10 μg/mL en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321496 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321496 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000106HE
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4
CAS 1219799-24-2, 1219799-32-2
Disolvente o matriz n-Hexane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL∣2,4,4'-Trichlorobiphenyl-2',3',5',6'-D4 10 μg/mL