Learn More
HJ 715-2014 Mezcla de estándares internos de PCB 104 10 μg/mL en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317307 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317307 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000104HE
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3∣3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-d6
CAS 1219798-44-3, 93952-23-9
Disolvente o matriz n-Hexane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl-2',6,6'-d3 10 μg/mL∣3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl-d6 10 μg/mL