Learn More
HJ 713, HJ 714-2014, HJ 735, HJ 736-2015 Mezcla de estándares internos de COV 118 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317943 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317943 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000118ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorobenzene D4∣Methylene chloride D2
CAS 2199-69-1, 1665-00-5
Disolvente o matriz Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣Methylene chloride D2 2000 μg/mL